Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Kunststoff mit Standardspitze in Mehrfachpackung
Durch Bestrahlung sterilisiert und für Gewebekulturarbeiten geeignet
Marke:  DWK Life Sciences 56800-25210
98.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16418965
  • 129.00 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einheitlich gezogene oder geformte Spitzen und abgeschrägte oder geformte obere Enden mit Baumwollstopfen
  • Zwei Ringe in der Nähe des oberen Endes zeigen an, dass die Restmenge, die nach der Abgabe noch in der Spitze verbleibt, ausgeblast und dem gelieferten Hauptvolumen hinzugefügt werden muss
  • Das 5 ml-Format ist jetzt zweiteilig
  • Die farbcodierte Verpackung ermöglicht eine schnelle und genaue Auswahl der richtigen Pipettengröße
  • Kalibriert auf “Volumenabgabe” über die Spitze
Bestellinformation
10 ml-Pipetten in Multipack sind entweder mit normaler Spitze (1,5 mm-Durchmesser) oder breiter Spitze (3,5 mm-Durchmesser) erhältlich. Alle Größen sind entweder erhältlich in Einzelverpackungen aus Papier/Kunststoff, die in Regalspender-Packungen verpackt sind, oder in wiederverschließbaren Multipacks, die in Versandbehältern verpackt sind.
Compliance
Entwickelt nach ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Kunststoff
Für Anwendungen mit Gewebekulturen
0,2 ml
200/Karton
10/Beutel
25 ml
Ja
ASTM E934
Steril
Ja
10 ml
Standard
Grün
Serologische Pipette
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Kunststoff mit Standardspitze in Mehrfachpackung > Kapazität: 25 ml; Farbkodierung: Grün