Learn More
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Kapazität
Zentrifugationsbeständig bis 2980 RZB
252.00 CHF - 1875.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP, ASTM E 438
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Borosilikatglas
Form Konisch
Bodenform Konisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Einwegprodukt Graduierungen Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Einwegprodukt Graduierungen Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11850084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
45165-15
Wiederverwendbar 0,1 ml 118 mm
497.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11825801
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
45164-15
Wiederverwendbar Permanent Red, 0,1 ml 118 mm
510.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11828542
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45160-15
Wiederverwendbar 118 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11888452
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45600-15_OLD
Wiederverwendbar 0,1 ml 130 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11845115
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
73790-15
Ja 126 mm
266.00 CHF
125 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hält Zentrifugationen bis zu 2980 RZB stand
  • Mit konisch geformtem Boden
  • Gemäß den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
USP, ASTM E 438
Borosilikatglas
Konisch
Zentrifugenröhrchen
15 ml
Konisch
17 mm
2980 × g
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Kapazität