Learn More
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Kapazität
Zentrifugationsbeständig bis 2980 RZB
Marke: DWK Life Sciences 73790-15
252.70 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Hält Zentrifugationen bis zu 2980 RZB stand
- Mit konisch geformtem Boden
- Gemäß den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
Specifications
USP, ASTM E 438 | |
Ja | |
Konisch | |
Konisch | |
17 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
15 ml | |
Borosilikatglas | |
126 mm | |
Nicht enthalten | |
Nein | |
2980 × g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Kapazität > Fassungsvermögen:15 ml; AD x Länge:17 x 126mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction