Learn More
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Kapazität
Zentrifugationsbeständig bis 2980 RZB
Marke:  DWK Life Sciences 45160-15
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11828542
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hält Zentrifugationen bis zu 2980 RZB stand
  • Mit konisch geformtem Boden
  • Gemäß den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP, ASTM E 438
Wiederverwendbar
Konisch
Konisch
17 mm
Zentrifugenröhrchen
15 ml
Borosilikatglas
118 mm
Nicht enthalten
Nein
2980 × g
Name des Produkts
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Kapazität > Fassungsvermögen:15 ml; AD x Länge:17 x 118mm; ohne Kappe