Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit roten PTFE-beschichteten Septen aus Silikon, oben offen
Autoklavierbar und für Mehrfachinjektionen geeignet
196.00 CHF - 1160.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Vorgeschlitzt | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Vorgeschlitzt | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11863033
|
DWK Life Sciences
73813BK-8425 |
Schwarz | Ja | 8-425 |
1160.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11843033
|
DWK Life Sciences
73812WH8425 |
Weiß | No | 8-425 |
959.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11803043
|
DWK Life Sciences
73813WH8425 |
Weiß | Ja | 8-425 |
1160.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11803033
|
DWK Life Sciences
73812BK8425 |
Schwarz | No | 8-425 |
959.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11813033
|
DWK Life Sciences
73812BK-9425 |
Schwarz | No | 9-425 |
196.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11873033
|
DWK Life Sciences
73813BK9425 |
Schwarz | Ja | 9-425 |
1160.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11893023
|
DWK Life Sciences
73812BK13425 |
Schwarz | No | 13-425 |
959.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11853033
|
DWK Life Sciences
73813BK13425 |
Schwarz | Ja | 13-425 |
1160.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11883033
|
DWK Life Sciences
73813BL9425 |
Blau | Ja | 9-425 |
1160.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11833033
|
DWK Life Sciences
73812WH13425 |
Weiß | No | 13-425 |
959.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Hergestellt aus sehr hochwertigen Rohstoffen
- Optimale Passform für Kimble Chase Autosampler-Fläschchen
- Praktische Montage von Kappen und Einlagen
- Erhältlich mit standardmäßigen oder vorgeschlitzten Septen
Spezifikation
Polypropylen | |
Autoklavierbar |