Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit roten PTFE-beschichteten Septen aus Silikon, oben offen
Autoklavierbar und für Mehrfachinjektionen geeignet
Marke: DWK Life Sciences 73813BK-8425
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus sehr hochwertigen Rohstoffen
- Optimale Passform für Kimble Chase Autosampler-Fläschchen
- Praktische Montage von Kappen und Einlagen
- Erhältlich mit standardmäßigen oder vorgeschlitzten Septen
Spezifikation
Schwarz | |
Ja | |
Autoklavierbar |
Polypropylen | |
Vorgeschlitzt | |
8-425 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit roten PTFE-beschichteten Septen aus Silikon, oben offen > 8-425 GPI-Gewinde; vorgeschlitzte Septen; Schwarz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur