Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit roten PTFE-beschichteten Septen aus Silikon, oben offen
Autoklavierbar und für Mehrfachinjektionen geeignet
Marke: DWK Life Sciences 73812BK13425
Beschreibung
- Hergestellt aus sehr hochwertigen Rohstoffen
- Optimale Passform für Kimble Chase Autosampler-Fläschchen
- Praktische Montage von Kappen und Einlagen
- Erhältlich mit standardmäßigen oder vorgeschlitzten Septen
Spezifikation
Schwarz | |
No | |
13-425 |
Polypropylen | |
Autoklavierbar |