Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ rechteckige TLC Entwicklungstanks mit Deckeln
Glastanks für die Entwicklung von TLC-Platten jeder Größe bis zu 20 x 20 cm
Marke:  DWK Life Sciences 416190-0000
777.82 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12776728
  • 831.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Glastanks für die Entwicklung von TLC-Platten jeder Größe bis zu 20 x 20 cm
  • Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Deckel: K416181-0000, K416186-0000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einrastdeckel
Entwicklungstank
Rechteckig
4 in.
11.75 Zoll
10.75 Zoll
Glasformteil
20x20 cm- oder vier 5x20 cm-Platten
10.16 X 29.8 cm (4 x 11.75 in.)
10.16 cm
29.8 cm
27.3 cm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ rechteckige TLC Entwicklungstanks mit Deckeln > Mit verriegelbarem Deckel