Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Stößel für Dounce-Gewebemahleinrichtung aus Glas
Alle Bauteile aus Glas
Marke: DWK Life Sciences 885302-0002
128.25 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Dounce Gewebeschleifer (Kontes 885300 Serie)
Spezifikation
0,06 oz. | |
Kleiner Clearance-Pistill, B | |
0,06 oz., 2 ml |
2 ml | |
Dounce-Gewebeschleifer |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
16Stunden
16Minuten
7Sekunden
38 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
91Stunden
16Minuten
7Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%