Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Graphit-Dichtungsring für PerkinElmer Einsatz
Aus Graphit und als Dichtungsringe für PerkinElmer GC verwendet.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0726522
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für PerkinElmer GC
- Temperaturbeständig bis 450 °C
Spezifikation
Für die Verwendung mit Einsätzen mit 4 mm Außendurchmesser | |
Graphit | |
10/Pckg. | |
Graphitdichtungsring für PerkinElmer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Graphit-Dichtungsring für PerkinElmer Einsatz > Graphit-Dichtungsring für PerkinElmer Einsatz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur