Learn More
DWK Life Sciences Kimble-Chase Kontes™ Filtrationsbaugruppen, -zubehör und -ersatzteile für Ultra-Ware™
47 mm mit Halterung aus Edelstahl
238.00 CHF - 1530.00 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Material Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11863123
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
953852-0001
Edelstahl Glass Support
520.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11873113
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
953752-0001
Glas mit Fritte Glass Support
430.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11878522
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
953801-0001
Glas Glass Support Base
238.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11887513
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45066A-20125
Borosilikatglas Microfiltration Assembly
1530.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Microfiltratationseinheit 1000 ml
  • Trichter, 4000 ml
  • Kolben, Borosilikatglas, 47 mm
  • Glashalterung und Schliffverbindung, 90 mm
  • Klemme aus eloxiertem Aluminium und Filtrierflasche
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble-Chase Kontes™ Filtrationsbaugruppen, -zubehör und -ersatzteile für Ultra-Ware™