Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Endstücke für Chromaflex Säulen
Ersatz-PTFE-Endverschraubung mit Betthalter für CHROMAFLEX™- und FLEX-COLUMN™-Säulen
149.00 CHF - 454.00 CHF
Spezifikation
Typ Endanschlussstück
Enthält Bettstützen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15300168
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
420832-2100
10 mm 3.8, 5, 7 cm Innendurchmesser Chromaflex™ Säule
149.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11803063
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
420832-2110
250 mm Chromaflex™ Säule
454.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ersatz-PTFE-Endverschraubung mit Betthalter für CHROMAFLEX™- und FLEX-COLUMN™-Säulen
  • PTFE-Endverschraubung mit Betthalter
  • Auswahl zwischen 1.0, 2.5 und 4.8 cm
  • Erfordert Anschluss mit CTFE-Adapter 420804-0001, nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Endanschlussstück
Bettstützen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Endstücke für Chromaflex Säulen