Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Endstücke für Chromaflex Säulen
Ersatz-PTFE-Endverschraubung mit Betthalter für CHROMAFLEX™- und FLEX-COLUMN™-Säulen
Marke:  DWK Life Sciences 420832-2100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15300168
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ersatz-PTFE-Endverschraubung mit Betthalter für CHROMAFLEX™- und FLEX-COLUMN™-Säulen
  • PTFE-Endverschraubung mit Betthalter
  • Auswahl zwischen 1.0, 2.5 und 4.8 cm
  • Erfordert Anschluss mit CTFE-Adapter 420804-0001, nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.8, 5, 7 cm Innendurchmesser Chromaflex™ Säule
10 mm
Endanschlussstück
Bettstützen