Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
Marke:  DWK Life Sciences 885300-0007
306.12 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10749155
  • 346.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
Komplett aus Glas
Bestellinformation
Ein Artikel pro Karton. Im Lieferumfang sind zwei Stößel enthalten: Groß (zur ersten Probenreduktion) und klein (für das endgültige Homogenat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.0008 bis 0.0022 in.
0,23 oz.
Glas
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Nukleus nach der Homogenisierung intakt bleibt
125 mm
0.071 bis 0.11 mm
7 ml
Dounce-Gewebemühle
4.9 in.
0,23 oz., 7 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer > 7 ml