Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Deckel für zylindrische TLC-Entwicklungstanks für die Chromatographie
Zylindrische Glastanks für die Entwicklung von Platten von 1 x 3 Zoll bis 10 x 20 cm.
361.00 CHF - 496.00 CHF
Spezifikation
Typ | Zylindrischer TLC-Entwicklungstank |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel |
Form | Zylindrisch |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Verschlussmaterial | Aufnahmevermögen | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Verschlussmaterial | Aufnahmevermögen | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13045803
|
DWK Life Sciences
416170-0520 |
5 x 20 cm-Platte | Glas | 10 H x 5 cm Innendurchmesser Platte | Glas |
361.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13055803
|
DWK Life Sciences
416170-1020 |
10 x 20 cm-Platte | Glas | 10 H x 5 cm Innendurchmesser Platte | Glas |
496.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Diese Tanks bieten eine maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel
- Polyethylen- oder Glaskappe im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Zylindrischer TLC-Entwicklungstank | |
Bietet maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel | |
Zylindrisch |