Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Deckel für zylindrische TLC-Entwicklungstanks für die Chromatographie
Zylindrische Glastanks für die Entwicklung von Platten von 1 x 3 Zoll bis 10 x 20 cm.
Marke:  DWK Life Sciences 416170-0520
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13045803
  • 361.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese Tanks bieten eine maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel
  • Polyethylen- oder Glaskappe im Lieferumfang enthalten
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Zylindrischer TLC-Entwicklungstank
5 x 20 cm-Platte
Zylindrisch
Glas
Bietet maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel
10 H x 5 cm Innendurchmesser Platte