Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Deckel für zylindrische TLC-Entwicklungstanks für die Chromatographie
Zylindrische Glastanks für die Entwicklung von Platten von 1 x 3 Zoll bis 10 x 20 cm.
Marke: DWK Life Sciences 416170-1020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Tanks bieten eine maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel
- Polyethylen- oder Glaskappe im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Glas | |
Zylindrischer TLC-Entwicklungstank | |
10 x 20 cm-Platte | |
Zylindrisch |
Glas | |
Bietet maximale Sättigung der Dampfphase mit einer Mindestmenge an Lösungsmittel | |
10 H x 5 cm Innendurchmesser Platte |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Deckel für zylindrische TLC-Entwicklungstanks für die Chromatographie > Zylindrischer TLC-Entwicklungstank, Glas, 10 x 20 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur