Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen
Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung
Marke:  DWK Life Sciences KC26720-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797979
  • 728.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Blaue Verschlüsse und Ausgussringe
Beschreibung
Beschreibung
Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung
  • KimCote™ Kunststoffbeschichtung
  • Breite Öffnungen und Verschlüsse mit GL 45 Gewinde gewährleisten einfachen Zugang und gute Abdichtung
  • Mit blauen Verschlüssen und transparenten Ausgussringen
  • Beschriftungsfläche und Skala aus langlebiger weißer Keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Umgekehrte metrische Graduierungsskala
500 ml
25 bis 500 ml
16.5 cm
Weiße Skala aus Keramik-Emaille
102 mm
Polypropylen
4.01 Zoll
Borosilikatglas
6,5 in.
Transparente Ausgussringe
Schraube
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen > Fassungsvermögen:500 ml; Graduierungsintervall 25 bis 500 ml; Stoßfänger-Größe 8