Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schikanekolben, mit GL 45 Gewinde
Aufgrund der eingearbeiteten Schikanen im Produkt bricht sich eine zu schüttelnde Lösung daran und es wird Sauerstoff in die Lösung eingetragen.
Marke:  DWK Life Sciences 212834454
149.51 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11736278
  • 170.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bei der Kultivierung von Mikroorganismen in Erlenmeyerkolben auf einem Schütteltablar ist der Sauerstoffeintrag häufig der limitierende Faktor für das Zellwachstum. Bei der Verwendung von DURAN™ Erlenmeyerkolben auf einem Schüttler bildet sich durch die Bewegung eine Flüssigkeitssichel aus. Die Größe der Sichel ist abhängig von der Geschwindigkeit des Tablars und des Schütteldurchmessers. Je größer die Oberfläche des Inhaltes, desto größer ist die Gasaustauschfläche und somit der mögliche Sauerstoffeintrag. Die Geschwindigkeit und der damit zusammenhängende Sauerstoffeintrag lassen sich jedoch nur begrenzt steigern. Der neue DURAN™ Schikanekolben mit vier Schikanen am Boden unterbricht die laminare Strömung und erzeugt eine turbulente Strömung. Die Oberfläche der Flüssigkeit und die Gasaustauschfläche werden vergrößert, wodurch sich der Sauerstoff eintrag steigert. In Laborversuchen konnte gezeigt werden, dass sich der Sauerstoffeintrag durch die Schikanen gegenüber einem Standard DURAN™ Erlenmeyerkolben verdoppelt. Durch die komplett automatisierte und maschinelle Fertigung sind die Erlenmeyerkolben mit Schikanen der DWK Life Sciences geometrisch reproduzierbar. Die Wandstärke der Kolben wurde erhöht, um eine ausgezeichnete mechanische Stabilität zu erreichen und eine lange Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten. Durch das spezielle Fertigungsverfahren ist es möglich das Produkt in einem zweistufigen Prozess komplett mit Gewinde zu fertigen. Die Kolben lassen sich somit mit dem bewährten Membranverschluss der DWK Life Sciences verschließen. Dies ermöglicht einen reproduzierbareren Gasaustausch gegenüber anderen Verschlussmöglichkeiten wie z. B. dem Verschließen mit Watte.
  • Die vier Schikanen im Boden verursachen eine turbulente Strömung, vergrößern die Gasaustauschfläche und erhöhen somit den Sauerstoffeintrag
  • Bei höheren Schüttelgeschwindigkeiten bewirken die Schikanen eine stärkere Belüftung für mehr Wachstum, insbesondere von Bakterien
  • Bei geringer Schüttelgeschwindigkeit sorgen die Schikanen für mehr Bewegung und eine schonende Belüftung bei empfindlichen Zellkulturen
  • Das Verschließen mit dem bewährten Membranverschluss der DWK Life Sciences ermöglicht einen reproduzierbareren Gasaustausch gegenüber anderen Verschlussmöglichkeiten wie z. B. dem Verschließen mit Watte
  • Durch die durchgängig automatisierte Fertigung ist die Formgebung in höchstem Maße reproduzierbar was zu gleichbleibenden Versuchsbedingungen führt
  • Durch das spezielle Fertigungsverfahren ist es möglich das Produkt in einem zweistufigen Prozess komplett mit Gewinde zu fertigen
  • In drei Größen erhältlich für ein problemloses Prozess-Scale-up
  • Durch die erhöhte Wandstärke der Kolben wird eine ausgezeichnete mechanische Stabilität erreicht und eine lange Lebensdauer gewährleistet
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
105 mm
Borosilikatglas 3.3
mit Membranverschluss und Ausgießring
GL 45
500 mL
Anzucht und Kultivierung von Mikroorganismen; Medienvorbereitung und -kultivierung; Lagerung und Transport von Bakterien-, Hefe-, Pflanzen- und Tierzellen; Geeignet für Flüssigkulturen (z. B. Reinkulturen, Anreicherungskulturen); Verwendung in Schüttlergeräten; GL 45-Hälse für die einfache Verwendung mit: GL 45-Membran-Schraubverschluss zur Verwendung beim Autoklavieren, 30 mm-Kulturstopfen oder Stopfen für die Kultivierung und GL 45-Schraubverschlüsse für die Lagerung von Medien oder Reagenzien.
4/Packung
Autoklavierbar
Videos
  • Baffled flask
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Baffled flask
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Product Information
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    DWK Life Sciences DURAN™ Schikanekolben, mit GL 45 Gewinde > Mit Membranschraubenverschluss und Ausgießring, 500 ml