Learn More
BRAND™ Kippautomat ohne Flasche
Automatische Spender eignet sich besonders gut zum Dispensieren von Suspensionen.
Marke:  BRAND™ 43070
88.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205712
  • 91.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Spenderkopf
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Beschriftung in grüner Emaille
  • Besonders gut geeignet zum Dispensieren von Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
Ohne Flasche
25 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BRAND™ Kippautomat ohne Flasche > Fassungsvermögen: 25 ml