Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke: DWK Life Sciences 60811B-3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kleine Packungsgrößen
- Aus transparentem Borosilikatglas 33
- Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Phenolharz | |
65 mm |
PTFE/Gummi | |
19 mm | |
12 ml | |
3.2 dr. | |
Schraubverschluss (oben geschlossen) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage > Fassungsvermögen:3 dr.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur