Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Sonden für automatische Temperaturkompensation, Quecksilber-frei
Für accumet Tischmessgeräte und tragbare Messgeräte
Marke: Fisherbrand™ 01X306601
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für accumet Tischmessgeräte und tragbare Messgeräte
- Leitet die Lösungstemperatur für die automatische Kompensation an das Messgerät weiter.
- Ermöglicht Temperaturmessungen mit Messgeräten, die über diese Funktion verfügen
- Die Sonden für tragbare Messgeräte der Accumet AP-Serie verfügen über ein wasserdichtes Verbindungsstück
Spezifikation
Accumet Modell AP63, AP62, AP61 | |
ATC | |
0,9 m |
Edelstahl | |
Mini-Phone |
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Sonden für automatische Temperaturkompensation, Quecksilber-frei > Mini-Telefonstecker; 3 Fuß-Kabel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur