Learn More
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder
Schüttelvorrichtung Einschließlich Aufnahme-Rahmen
Marke:  Memmert™ WTB35SV3550
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17180385
  • 1450.00 CHF / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfordert Schrägdeckel
  • Spannung 230 V, 50/60 Hz
  • Der Aufnahmekorb ist separat zu bestellen
  • Mit Aufnahmerahmen, Schüttelfrequenz 35 –160 Hübe pro Minute (horizontale Hin-/und Herbewegung)
Spezifikation
Spezifikation
WTB35
Schüttelgerät für Wasserbäder
35-160 U/min
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder > WTB35