Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke:  DWK Life Sciences 60811B-2
397.42 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11842963
  • 427.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Phenolharz
60 mm
PTFE/Gummi
17 mm
8 ml
2.16 dr.
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Name des Produkts
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage > Fassungsvermögen:2 dr.