Learn More
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Glykan-Analysesäule für die qualitative, quantitative und strukturelle Charakterisierung von in biologischen Molekülen vorhandenen ungeladenen und geladenen Glykanen.
Marke:  Thermo Scientific™ 082473
1169.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13446889
  • 1175.17 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 LC-Säulen für die qualitative, quantitative und strukturelle Charakterisierung von in biologischen Molekülen vorhandenen ungeladenen und geladenen Glykanen. Diese leistungsstarke, Silika-basierte Säule für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) ermöglicht die gleichzeitige Trennung von Glykanen nach Ladung, Größe und Polarität. Sichern Sie sich mittels LC-Fluoreszenz- und LC-Massenspektrometrie (MS) eine hohe Auflösung und Analysen mit hohem Durchsatz mit einzigartiger Selektivität für biologisch bedeutsame, markierte oder native Glykane.
Die GlycanPac AXH-1 LC-Säule, die auf innovativer Mixed-Mode-Oberflächenchemie basiert, kombiniert schwachen Anionenaustausch mit Retentionsmechanismen der hydrophilen Interaktionschromatographie (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, HILIC) für optimale Selektivität und leistungsstarke Auflösungen. Die WAX-Funktion liefert Retention und Selektivität für negativ geladene Glykane, während der HILIC-Modus die Trennung von Glykanen mit identischer Ladung nach Polarität und Größe ermöglicht. Demzufolge bietet Ihnen die GlycanPac AXH-1 LC-Säule völlig neue Möglichkeiten für die Glykan-Trennung.
Einzigartige Glykan-Selektivität nach Ladung, Größe und Polarität
  • Hervorragende Auflösung sowohl für native als auch markierte Glykane
  • Besonders gut geeignet für die hochauflösende Charakterisierung von Glykan-Profilen und die einfache Quantifizierung von Glykanen nach Ladung
  • Kompatibel mit Methoden zur Fluoreszenz- und MS-Detektion
  • Hohe chromatographische Effizienz und hervorragende Säulenstabilität
GlycanPac AXH-1 LC-Säulen basieren auf hochreinem, kugelförmigem Silika-Substrat in den Größen 1,9 µm für UHPLC- und 3 µm für standardmäßige HPLC-Anwendungen. Die verschiedenen Abmessungen der GlycanPac AXH-1 LC-Säulen erfüllen die Anforderungen Ihrer Anwendungen durch unterschiedliche Auflösungen, Durchsatz und Geräteanforderungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
100 mm
Kugelförmiges Silika
2 bis 8
Each
60 °C
GlycanPac
Mixed-Mode
HPLC-Säule
Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
2,1 mm
7000 psi (480 bar)
1,9 μm
175 Å
220 m²/g
Geschützt
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
HILIC und Ionenaustausch
Bio-LC
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 HPLC-Säulen > Partikelgröße: 1,9 μm; 100 x 2,1 mm ID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.