Learn More
Ansell Kimtech A5 sterile Haube mit Bändern
Sterile Reinraumhaben mit sicheren Bändern und der innovativen CLEAN-DON™
Marke: Ansell 25797
208.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425,- zertifiziert nach Typ 6(PB),- Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar,- Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Bestellinformation
Gammabestrahlt und einzeln verpackt Bestrahlungsbescheinigung verfügbar.
Spezifikation
Gesichtsöffnung | |
Polypropylen | |
Keine | |
Ja | |
Steril | |
100/Karton | |
Class 100 (ISO 5) |
Universal | |
Weiß | |
Single-use | |
88807 | |
Dreifach verpackt, vakuumverpackt | |
Ohne Bänder |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
KCP015 4518.02 F 03.09 KIMTECH PURE A5 Cleanroom Apparel data sheet
DateigrößeVersion: 868 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kimtech A5 sterile Haube mit Bändern > Steril; ohne Kabelbinder
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur