Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile Haube und Maske
Bietet eine optimale Balance aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort. Die DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile Haube und Maske bieten eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer. Atmungsaktiv und außergewöhnlich fusselarm.
Marke: DuPont™ D15466048
434.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
HAUBE:
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Gebundene innere Säume
- Gebundene Kopföffnung
- Bänder mit Schlaufen für eine verstellbare Passform
- Weiß, Einheitsgröße.
MASKE:
- Außenfolie aus gefaltetem Polyethylen
- 17.5 cm breit.
- Steril
- Blau
Spezifikation
Haube und Maske | |
Maske: Gefaltetes Polyethylen | |
Bindebänder mit Schlaufen | |
Gebundene innere Säume | |
Steril | |
Universal | |
Weiß |
Universal | |
Haube: Weiß, Maske: Blau | |
Ja | |
Gebundene innere Säume | |
Gammasterilisiert mit SAL-Wert von10-6 (ISO11137-1), vollständige Rückverfolgbarkeit aller sterilisierten Geräte dank verfügbarer Sterilisationszertifikate, geeignet für die Verwendung in Reinräumen der GMP-Klasse C/D (ISO-Klasse 6-9) mit oder ohne Biobelastungs-Kontrollbereiche, PSA-Kategorie I | |
100/Pckg. | |
Reinräume in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen. |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.