Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit PTFE-beschichteter Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage
Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage
1475.00 CHF - 1825.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E982, Typ VI, Klasse B
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlussmaterial Phenolharz
Material Borosilikatglas
Markertyp Beschriftungsfläche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11898442
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
45066A-13100
13 mm 100 mm 8 ml 13-415
1475.00 CHF
288 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11808452
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
45066A-16100
16 mm 100 mm 12 ml 15-415
1610.00 CHF
288 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11818452
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45066A-16125
16 mm 125 mm 16 ml 15-415
1720.00 CHF
288 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11828452
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45066A-16150
16 mm 150 mm 20 ml 15-415
1825.00 CHF
288 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11838452
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45066A-20150
20 mm 150 mm 30 ml 18-415
1610.00 CHF
192 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11858452
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45066A-20150
20 mm 125 mm 25 ml 18-415
1610.00 CHF
192 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11848452
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
45066A-25200
25 mm 200 mm 70 ml 24-410
1570.00 CHF
144 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11800084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
45066A-25150
25 mm 150 mm 50 ml 24-410
1710.00 CHF
144 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage
  • Weiße Beschriftungsfläche
  • Kappe aus schwarzem Phenolharz
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E982, Typ VI, Klasse B
Phenolharz
Beschriftungsfläche
Schraubverschluss
Schwarz
Borosilikatglas
PTFE, Gummi
Wiederverwendbares Teströhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit PTFE-beschichteter Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage