Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit PTFE-beschichteter Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage
Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage
Marke: DWK Life Sciences 45066A-16100
1145.78 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage
- Weiße Beschriftungsfläche
- Kappe aus schwarzem Phenolharz
Spezifikation
ASTM E982, Typ VI, Klasse B | |
Phenolharz | |
100 mm | |
Beschriftungsfläche | |
15-415 | |
Schraubverschluss |
Schwarz | |
12 ml | |
Borosilikatglas | |
PTFE, Gummi | |
16 mm | |
Wiederverwendbares Teströhrchen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13