Learn More
WTW™ KCl Elektrolytlösung
Diese KCL Lösungen eignen sich optimal für den Betrieb, die Reinigung und die Aufbewahrung von Elektroden.
Marke:  WTW™ 109705
25.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11823300
  • 29.17 CHF / 250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lösungen für den Betrieb, Reinigung und Lagerung von Elektroden – einfaches Nachfüllen und sichere Lagerung gewährleistet
  • Elektrolyte werden als Nachfülllösung für flüssigkeitsgefüllte Elektroden sowie als Aufbewahrungslösung für alle Arten von pH-Elektroden verwendet
  • Inklusive 1 Flasche mit 250 ml KCl-Lösung 3M/l
  • KCL Elektrolytlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 °C
Klar
Kcl Elektrolytlösung
1 Flache mit 250 ml KCl-Lösung 3 M/L
7
250 ml
3 mol/l
Elektrolyt
Flasche
Ja
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
WTW™ KCl Elektrolytlösung > Fassungsvermögen:250 ml; klar; pH-Bereich:7