Learn More
BCR™ Cleanroom Face Masks
Berkshire-Masken wurden entwickelt, um Ihren Reinraum oder Ihre kontrollierte Umgebung vor menschlicher Kontamination zu schützen.
Marke:  BCR™ BM180ELK50B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17881690
  • 656.00 CHF / 1500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
  • Die extrabreite Masken reduziert Bereiche von exponierter Haut und bietet eine bessere Abdeckung für größere Gesichter
  • Filtermedium: Meltblown Polypropylen bietet eine hervorragende Effizienz bei der Partikel- und Bakterienfiltration
  • Ultraschall-Schweißverbindungen reduzieren Kontamination und Ausgasung
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Ohrschlaufen
Medium
180 x 90 mm
Class 10-100,000 (ISO 4-8)
BM180ELK
Hellblau
Polypropylen
Unsteril
ASTM F2299, ASTM F2101
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Massenverpackt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BCR™ Cleanroom Face Masks > Abmessungen: 180 x 90 mm; Verschlußausführung: Ohrschlaufen, Verpackungsart: Massenverpackt