Learn More
BRAND™ Weithals-Erlenmeyerkolben
Weithals-Erlenmeyerkolben besitzen einen Bördelrand und sind graduiert.
Marke: BRAND™ 92814
122.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Borosilikatglas 3.3
- DIN ISO 24450
- Mit Rollrand und Messskala
Spezifikation
25 ml | |
Weit | |
Perlen |
Borosilikatglas 3.3 | |
Ja |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14