Learn More
BINDER™ KBF Konstantklimaschrank
GREENER_CHOICE
Konstantlimaschrank, der alle ICH-Anforderungen erfüllt, von der Präzision bis zur Programmierung und Dokumentation, mit flexiblen Wasserversorgungsmöglichkeiten für alle Aufstellungsorte.
15224.71 CHF - 31605.33 CHF
Spezifikation
Kammermaterial Stainless Steel (304/1.4301)
Material Stainless Steel
Anzahl Einschübe 2
Steckertyp CEE 7/7
Relative Luftfeuchtigkeit 10 to 80%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238378
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9020-0478
127 L
15224.71 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30238238
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
BINDER™
9020-0479
262 L
16862.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
30238249
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
BINDER™
9020-0480
472 L
18981.86 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
30238337
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BINDER™
9020-0481
727 L
21680.22 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Add to basket
30238291
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
BINDER™
9020-0482
1070 L
25438.32 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
30238327
GREENER_CHOICE
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
BINDER™
9020-0483
1610 L
31605.33 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Stainless Steel (304/1.4301)
2
10 to 80%
Climate Chamber
Stainless Steel
CEE 7/7
0°C to 70°C
208/240 V
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BINDER™ KBF Konstantklimaschrank