Learn More
BINDER™ KBF Konstantklimaschrank
GREENER_CHOICE
Konstantlimaschrank, der alle ICH-Anforderungen erfüllt, von der Präzision bis zur Programmierung und Dokumentation, mit flexiblen Wasserversorgungsmöglichkeiten für alle Aufstellungsorte.
Marke:  BINDER™ 9020-0478
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30238378
  • 15224.71 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
127 L
Stainless Steel
CEE 7/7
0°C to 70°C
KBF 127
Stainless Steel (304/1.4301)
2
10 to 80%
Climate Chamber
208/240 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ KBF Konstantklimaschrank > 127 L