Learn More
BINDER™ KBF Konstantklimaschrank
GREENER_CHOICE
Konstantlimaschrank, der alle ICH-Anforderungen erfüllt, von der Präzision bis zur Programmierung und Dokumentation, mit flexiblen Wasserversorgungsmöglichkeiten für alle Aufstellungsorte.
Marke:  BINDER™ 9020-0482
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30238291
  • 25438.32 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1070 L
Stainless Steel
CEE 7/7
0°C to 70°C
KBF 1070
Stainless Steel (304/1.4301)
2
10 to 80%
Climate Chamber
208/240 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ KBF Konstantklimaschrank > 1070 L