Learn More
JZP 361, >99%, Tocris Bioscience™
Potent and selective reversible MAGL inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience 5851/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30000842
  • 413.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Potent and selective reversible MAGL inhibitor (IC50 = 46 nM). Exhibits 35-fold and 150-fold higher selectivity over human FAAH and ABHD6, respectively (IC50 values are 1.79 and 7.24 μM, respectively). Displays affinity for H1 receptors (pA2 = 6.81). Exhibits no activity at cannabinoid receptors at 10 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl](1H-1,2,4-
>99%
50 mg
405.88
1680193-80-9
C22H20ClN5O
Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Name des Produkts
JZP 361, >99%, Tocris Bioscience™ > 50mg