Learn More
Jenway™ Jenway™ pH-Temperatur-Elektroden
Jenway™ pH-Temperaturelektroden eignen sich für den Einsatz mit den Jenway™ pH-Messgeräten – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 und 4330.
Marke:  Jenway™ 99960-43
196.83 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11420499
  • 257.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In Verbindung mit Jenway™-pH-Messgeräten – 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 und 4330.
  • Kombinationsfähig
  • Wieder auffüllbar
  • Referenztyp: AgCl
  • Isotherm: 0±20 mV
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
12 mm
Kombination
120 mm
0 bis 14
Mit flachem Ende
12 Durchmesser x 120 mm
Messung von Lebensmittelextrakten und Agarplatten, der flache Kopf ist ideal für Oberflächenmessungen
Epoxid
0 °C bis 80 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Jenway™ Jenway™ pH-Temperatur-Elektroden > Zur Verwendung mit: pH-Messgeräte 60 °C für Lebensmittel Jenway