Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke:  Jenway™ 99960-39
258.40 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11440499
  • 272.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
  • Deutlich verkürzte Antwortzeiten
  • Weit größere Reproduzierbarkeit
  • Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Nachfüllbare Kombination, mit kugelförmigem Endstück
Messung von Proben in kleinen Teströhrchen und Eppendorf-Gefäßen, die in Tris-haltigen Puffern aufgelöst werden
Glas
0 °C bis 50 °C
6 mm
6 Durchmesser x 90 mm
90 mm
0 bis 14
Name des Produkts
Jenway™ pH-Elektrode > Elektrodentyp: nachfüllbare Kombination mit Kolbenende; Anschluss: BNC; Messung von Proben in kleinen Teströhrchen und Eppendorf-Gefäßen, die in Tris-haltigen Puffern aufgelöst werden