Learn More
Jenway™ Jenway™ Leitfähigkeitssonde mit Glasschaft
Geeignet für den Einsatz mit den Jenway™ Leitfähigkeitsmessgeräten 4510, 4520 und 3540. Jenway™ Leitfähigkeitssonden mit Glasschaft sind für allgemeine Leitfähigkeitsmessungen, Reinstwasser und Lösungen mit niedriger Leitfähigkeit konzipiert.
304.00 CHF - 374.00 CHF
Spezifikation
Typ | Leitfähigkeitszelle |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 4510, 4210 und 3540 Leitfähigkeitsmessgeräte |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
Durchmesser (metrisch) Körper | 12 mm |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Produktcode | Marke | Zellkonstante | Messbereiche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zellkonstante | Messbereiche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11420509
|
Jenway™
99959-64 |
0.1 ± 20 % | 0 bis 500 mS/cm |
374.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11410509
|
Jenway™
99968-36 |
1 ± 10 % | 0 bis 150 mS/cm |
304.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Jenway™ Leitfähigkeitsmessgeräten – 4510, 4520 und 3540
- Glaskörper:
- Platinbeschichtet
Spezifikation
Leitfähigkeitszelle | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm | |
Glaskörper, Platinplatten |
4510, 4210 und 3540 Leitfähigkeitsmessgeräte | |
12 mm | |
1 m | |
Leitfähigkeit |