Learn More
Jenway™ Jenway™ Leitfähigkeitssonde mit Glasschaft
Geeignet für den Einsatz mit den Jenway™ Leitfähigkeitsmessgeräten 4510, 4520 und 3540. Jenway™ Leitfähigkeitssonden mit Glasschaft sind für allgemeine Leitfähigkeitsmessungen, Reinstwasser und Lösungen mit niedriger Leitfähigkeit konzipiert.
Marke:  Jenway™ 99968-36
288.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11410509
  • 304.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Jenway™ Leitfähigkeitsmessgeräten – 4510, 4520 und 3540
  • Mit Glasschaft
  • Platinbeschichtet
Spezifikation
Spezifikation
1 ± 10 %
4510 Leitfähigkeitsmesser
Leitfähigkeitszelle
120 mm
Glaskörper, Platinplatten
Leitfähigkeit
Vielseitige Leitfähigkeitsmessungen für genaue Qualitätskontrolle und Forschungsarbeit
0 °C bis 100 °C
12 mm
1 m
0 bis 150 mS/cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Jenway™ Leitfähigkeitssonde mit Glasschaft > Messbereiche: 0 bis 150 mS/cm