Learn More
Jenway™ Jenway™ Leitfähigkeitssonde mit Glasschaft
Geeignet für den Einsatz mit den Jenway™ Leitfähigkeitsmessgeräten 4510, 4520 und 3540. Jenway™ Leitfähigkeitssonden mit Glasschaft sind für allgemeine Leitfähigkeitsmessungen, Reinstwasser und Lösungen mit niedriger Leitfähigkeit konzipiert.
Marke:  Jenway™ 99959-64
335.05 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11420509
  • 374.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Jenway™ Leitfähigkeitsmessgeräten – 4510, 4520 und 3540
  • Mit Glasschaft
  • Platinbeschichtet
Spezifikation
Spezifikation
0.1 ± 20 %
4510, 4210 und 3540 Leitfähigkeitsmessgeräte
Leitfähigkeitszelle
120 mm
Glaskörper, Platinplatten
Leitfähigkeit
Für Messungen von Lösungen mit niedriger Leitfähigkeit und Reinwasser
0 °C bis 100 °C
12 mm
1 m
0 bis 500 mS/cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Jenway™ Leitfähigkeitssonde mit Glasschaft > Messbereiche: 0 bis 500 mS/cm