Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Serie 74 Scanning-Spektrophotometer für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive™ Konnektivität
Nutzen Sie die Cloud-basierte, sichere Speicherung Ihrer Ergebnisse und Protokolle mit den Scanning-Spektrophotometern der Jenway Serie 74 für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive Konnektivität
Marke:  Cole-Parmer™ 83056-33
8155.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16327005
  • 8585.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit dem anwenderfreundlichen 7”-HD-Farb-Touchscreen und der Benutzeroberfläche ist die Einrichtung ganz einfach
  • Auswahl aus verschiedenen Messmodi ermöglicht die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen
  • Einfache Konnektivität durch mehrere USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität
  • Vielseitig: kompatibel mit einer großen Auswahl an austauschbaren Zubehörteilen
Spezifikation
Spezifikation
± 0,01 A bei 1.000 Absorption
CE
-300 bis 9999
Nano-Scanning Mikrovolumen-Spektralphotometer mit CPLive™ Cloud-Konnektivität; Schwarz
Touchscreen
Xenon
Spektralphotometer
198 bis 1000 nm
10 GB Speicher
0 bis 199,9 %T
±2 nm
−0,3 bis +2,5 A
Schwarz
2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet RJ45
Silizium-Photodiode
50 x 28 x 15,6 cm
5 nm
100/240 V
50/60 Hz
Einzeln
<0,5 % bei 340 nm und 220 nm
±0,5 nm
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Jenway™ Serie 74 Scanning-Spektrophotometer für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive™ Konnektivität > Nano-Scanning-Mikrovolumen-Spektralphotometer; Farbe:Schwarz
Erstellen Sie jetzt auf CPLive.coleparmer.com ein kostenloses Konto, um die Vorteile eines unbegrenzten Datenspeichers zu nutzen und Ihre wertvolle Arbeit mit Kollegen in Ihrem Labor oder auf der ganzen Welt zu teilen.