Learn More
Cole-Parmer™ Jenway™ Serie 74 Scanning-Spektrophotometer für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive™ Konnektivität
Nutzen Sie die Cloud-basierte, sichere Speicherung Ihrer Ergebnisse und Protokolle mit den Scanning-Spektrophotometern der Jenway Serie 74 für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive Konnektivität
5040.00 CHF - 8585.00 CHF
Spezifikation
Extinktionsgenauigkeit ± 0,01 A bei 1.000 Absorption
Extinktionsbereich −0,3 bis +2,5 A
Zertifizierung/Konformität CE
Konzentration -300 bis 9999
Anschlüsse 2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet RJ45
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16396995
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
83056-31
Spektralphotometer Schwarz
5040.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16307005
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
83056-32
Spektralphotometer Schwarz Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16317005
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
83056-23
Spektralphotometer Weiß und Blau
8585.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16327005
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
83056-33
Spektralphotometer Schwarz
8585.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit dem anwenderfreundlichen 7”-HD-Farb-Touchscreen und der Benutzeroberfläche ist die Einrichtung ganz einfach
  • Auswahl aus verschiedenen Messmodi ermöglicht die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen
  • Einfache Konnektivität durch mehrere USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität
  • Vielseitig: kompatibel mit einer großen Auswahl an austauschbaren Zubehörteilen
Spezifikation
Spezifikation
± 0,01 A bei 1.000 Absorption
CE
2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet RJ45
Touchscreen
5 nm
50/60 Hz
Einzeln
±2 nm
−0,3 bis +2,5 A
-300 bis 9999
Silizium-Photodiode
50 x 28 x 15,6 cm
100/240 V
10 GB Speicher
0 bis 199,9 %T
±0,5 nm
Dokumentation
Product Certifications
Erstellen Sie jetzt auf CPLive.coleparmer.com ein kostenloses Konto, um die Vorteile eines unbegrenzten Datenspeichers zu nutzen und Ihre wertvolle Arbeit mit Kollegen in Ihrem Labor oder auf der ganzen Welt zu teilen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Jenway™ Serie 74 Scanning-Spektrophotometer für den sichtbaren und sichtbaren/UV-Bereich mit CPLive™ Konnektivität