Learn More
Cole-Parmer™ KAELTEAKKU STARR -6°C 240G 240G
Mit diesen Kühlpackungen können Sie Proben für den Versand kühlen. Cole-Parmer™ JD Honigberg™ Ice-Pak Kühlpackungen gefrieren in 6 bis 10 Stunden und bewahren eine konstante Temperatur von -6 °C für bis zu 72 Stunden.
Marke:  Cole-Parmer™ 06345-10
Artikelnummer. 11731029
  • 90.90 CHF / 24 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Packungen sind ungiftig und kontaminieren keine Proben
  • Für optimale Ergebnisse beim Versand von wärmeempfindlichen Materialien mit isolierten Transportbehältern und Behältern verwenden
  • 24 Packungen pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
24 Packungen
Kühlen der Proben für den Versand
-6 °C
Cold-Pack
127 x 76.2 x 25.4 mm
Name des Produkts
Cole-Parmer™ KAELTEAKKU STARR -6°C 240G 240G > Abmessungen (L x B x H): 127 x 76.2 x 25.4 mm