Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewinde und B14-Buchse
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewindehahn und B14-Hülse, wurde speziell für den Einsatz mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparaturen entwickelt.
126.00 CHF - 164.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur |
---|---|
Enthält | Feingewindehahn und B14-Buchse |
Produkttyp | Probenkolben |
Schliffverbindung | Größe: 14 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15884794
|
GPE Scientific™
JCS/25 |
25 ml |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15804804
|
GPE Scientific™
JCS/50 |
50 ml |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15864794
|
GPE Scientific™
JCS/100 |
100 ml |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15894794
|
GPE Scientific™
JCS/250 |
250 ml |
140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15814804
|
GPE Scientific™
JCS/500 |
500 ml |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15874794
|
GPE Scientific™
JCS/1000 |
1000 ml |
164.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
- Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
- Mit Feingewindebohrer und B14-Hülse
Spezifikation
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur | |
Feingewindehahn und B14-Buchse | |
Probenkolben | |
Größe: 14 |