Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewinde und B14-Buchse
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewindehahn und B14-Hülse, wurde speziell für den Einsatz mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparaturen entwickelt.
Marke: GPE Scientific™ JCS/100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
- Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
- Mit Feingewindebohrer und B14-Hülse
Spezifikation
100 ml | |
Feingewindehahn und B14-Buchse | |
Größe: 14 |
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur | |
Probenkolben |