Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewinde und B14-Buchse
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewindehahn und B14-Hülse, wurde speziell für den Einsatz mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparaturen entwickelt.
Marke:  GPE Scientific™ JCS/250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15894794
  • 140.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feingewindebohrer und B14-Hülse
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Feingewindehahn und B14-Buchse
Größe: 14
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur
Probenkolben