Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder
Diese anwenderfreundlichen Wasserbäder für allgemeine Anwendungen ermöglichen zuverlässige Ergebnisse durch hohe Temperaturkonstanz.
890.00 CHF - 2000.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Reglertyp Digital
Display Monochrom-LCD
Enthält Giebelabdeckung aus Polycarbonat, DiffusorWanne
Material Epoxidpulverbeschichteter Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Abmessungen (T x B x H) innen Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15355877
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
FSGPD02
Isotemp GPD 02 2 l 138 x 155 x 150 mm (5,4 x 6,1 x 5,99 in.) 230 x 199 x 233 mm (9.1 x 7.8 x 9.2 in.)
980.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15365877
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
FSGPD2S
Isotemp GPD 2S 2 l 153 x 300 x 65 mm (6 x 11,8 x 2,69 in.) 246 x 355 x 232 mm (9.7 x 14 x 9.1 in.)
890.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15375877
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
FSGPD05
Isotemp GPD 05 5 l 154 x 300 x 150 mm (6,1 x 11,8 x 5,99 in.) 246 x 355 x 232 mm (9.7 x 14 x 9.1 in.)
1320.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15385877
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
FSGPD10
Isotemp GPD 10 10 l 301 x 330 x 150 mm (11,9 x 13 x 5,99 in.) 393 x 383 x 233 mm (15.5 x 15.1 x 9.2 in.)
1136.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15315887
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
FSGPD15D
Isotemp GPD 15D 15 l (5 l/10 l) 154 x 300 x 150 mm (6,1 x 11,8 x 5,99 in.); 301 x 330 x 150 mm (11,9 x 13 x 5,99 in.) 392 x 587 x 233 mm (15.4 x 23.1 x 9.2 in.)
2000.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15395877
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
FSGPD20
Isotemp GPD 20 20 l 297 x 500 x 150 mm (11,7 x 19,7 x 5,99 in.) 392 x 555 x 233 mm (15.4 x 21.8 x 9.2 in.)
1585.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15305887
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
FSGPD28
Isotemp GPD 28 28 l 297 x 500 x 200 mm (11,7 x 19,7 x 7,99 in.) 392 x 555 x 282 mm (15.4 x 21.8 x 11.1 in.)
1450.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Fisherbrand™ Isotemp™ Universalwasserbäder sind ideal für industrielle, klinische pharmazeutische oder biomedizinische Anwendungen und bieten leistungsstarke Technologie in einem kompakten Design. Die Isotemp Wasserbäder sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Sie sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende Temperatur und zuverlässige Ergebnisse bei einfacher Bedienung bieten.
  • Kleinere Stellfläche im Vergleich zu vorherigen Modellen
  • Fortschrittliche Temperatursteuerung für eine erweiterte Funktionalität 
  • Neue akustische Alarme
  • Praktische Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier Temperaturvoreinstellungen
  • Einfach zu bedienen und zu überwachen mit einem auf Symbolen basierenden Grafikdisplay
  • Verbessertes Scharnierdesign für eine Konfiguration mit offenem Deckel und einfaches Entfernen des Deckels
  • Mit Schutz bei zu geringem Flüssigkeitsstand zur Vermeidung von Schäden durch Bäder und Überhitzen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Monochrom-LCD
Epoxidpulverbeschichteter Stahl
±0.2 °C
Digital
Giebelabdeckung aus Polycarbonat, DiffusorWanne
3
±0,2 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder