Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder
Diese anwenderfreundlichen Wasserbäder für allgemeine Anwendungen ermöglichen zuverlässige Ergebnisse durch hohe Temperaturkonstanz.
Marke:  Fisherbrand™ FSGPD2S
478.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15365877
  • 890.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Die Fisherbrand™ Isotemp™ Universalwasserbäder sind ideal für industrielle, klinische pharmazeutische oder biomedizinische Anwendungen und bieten leistungsstarke Technologie in einem kompakten Design. Die Isotemp Wasserbäder sind in verschiedenen Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Sie sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende Temperatur und zuverlässige Ergebnisse bei einfacher Bedienung bieten.
  • Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu früheren Modellen
  • Ein moderner Temperaturregler gewährleistet eine erweiterte Funktionalität 
  • Neue akustische Alarme
  • Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit voreingestellten Temperaturwerten
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen
  • Vermeidet Badschäden und Überhitzung durch eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand
  • Kompatibel mit Thermobeads (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
2 l Deluxe Universalwasserbad (flach)
UL, CE, FDA Klasse I
Monochrom-LCD
Giebelabdeckung aus Polycarbonat, DiffusorWanne
Isotemp GPD 2S
±0.2 °C
153 x 300 x 65 mm (6 x 11,8 x 2,69 in.)
2,2-2,7 / 1,0-1,3 (120 V/230 V)
Digital
2 l
Umgebungstemperatur bis 100 °C
300W
Epoxidpulverbeschichteter Stahl
3
±0,2 °C
246 x 355 x 232 mm (9.7 x 14 x 9.1 in.)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Deluxe Universalwasserbäder > Shallow Deluxe 2 l-Universalwasserbad