-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator FR
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator DE
-
Fisherbrand Isotemp™ CO2 Incubator - POTM - April (EN)
-
Fisherbrand Isotemp™ CO2 Incubator - POTM - April (FR)
-
Fisherbrand Isotemp™ CO2 Incubator - POTM - April (DE)
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator (FR)
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator (DE)
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator (EN)
Fisherbrand™ Isotemp CO2 Inkubator
Marke: Fisherbrand™ 50153430
5013.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Effiziente Hochleistungsheizer umgeben die Kammer und sorgen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Ein sanftes, ventilatorgestütztes Luftströmungsmuster sorgt für eine gleichmäßige Verteilung von Temperatur, CO2 und Feuchtigkeit
- Der 90 °C-Dekontaminationszyklus vereinfacht die Reinigung, da kein Autoklav und keine toxischen Chemikalien erforderlich sind
- Der Zyklus beseitigt die Schwankungen bei der Desinfektion und hat sich als wirksam gegen eine breite Palette von Kontaminanten einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Pilzsporen und Mykoplasmen erwiesen
- Die CO2-Sensoren sind für eine präzise Steuerung direkt in der Kammer positioniert. Angebotene CO2-Sensortechnologien:
- Wärmeleitfähigkeit (TC) für präzise Überwachung und zuverlässig lange Lebensdauer
- Infrarot (IR) für den unabhängigen Betrieb von präzisen, fernüberwachten Anwendungen
Spezifikation
RS232 | |
Acero inoxidable | |
TC-Sensor | |
0.3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C | |
Wannenloses Reservoir mit 3 l Inhalt | |
53 x 47 x 60.7 cm | |
47 cm | |
60.7 cm | |
70 kg | |
230 V |
150 l | |
1 bis 20% | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
Standard | |
63.7 cm | |
86.7 cm | |
53 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator FR
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator DE
-
Fisherbrand Isotemp™ CO2 Incubator - POTM - April (EN)
-
Fisherbrand Isotemp™ CO2 Incubator - POTM - April (FR)
-
Fisherbrand Isotemp™ CO2 Incubator - POTM - April (DE)
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator (FR)
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator (DE)
-
Fisherbrand Isotemp CO2 Incubator (EN)
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
16Stunden
16Minuten
36Sekunden
12Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Fisherbrand
Fisherbrand Produkt des Monats
Die Wunder der Wissenschaft sind überall um uns herum, und sie sind eine ständige Inspiration. Wir haben uns auf diese Inspiration bei der Entwicklung des Fisherbrand Portfolios, der wertschöpfenden Produkte, die Ihr Labor so einfach wie möglich machen, ausgezogen. Wir möchten Ihnen nun einige unserer bevorzugten wissenschaftlichen Erkenntnisse mitteilen und Ihnen dabei helfen, unsere unvergleichlichen Top-Produkte zu entdecken.Aktionscode: 24177Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
16Stunden
16Minuten
36Sekunden
12